Fortfahren mit
20760
Butyronitril
purum, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Propylcyanid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-700-6
Beilstein/REAXYS Number:
1361452
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 58,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
23 mmHg ( 25 °C)
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
910 °F
refractive index
n20/D 1.384
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
solubility
DMF: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), water: very slightly soluble(lit.)
density
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
CCCC#N
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
InChI key
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Molar volumes of vapor-deposited butyronitrile glasses have been studied as a function of deposition temperature[1]. Reactions of butyronitrile with high-temperature water at 330°C and pressures ranging from 128 to 2600bar were investigated.
Application
Butyronitrile was used in electrolyte composition in dye-sensitized solar cells†.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
538264226637238325
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
95%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMF: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), water: very slightly soluble(lit.)
solubility
DMF: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), water: very slightly soluble(lit.)
solubility
alcohol: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.)
solubility
alcohol: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), water: insoluble (practically)(lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.384
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.376 (lit.)
refractive index
n20/D 1.554 (lit.)
density
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyronitril
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)