Merck
15594
Sigma-Aldrich
Borantetrahydrofuran-Komplex -Lösung
purum, ~1 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
BH3OC4H8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.94
Beilstein:
3668402
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Qualität
purum
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
~1 M in THF
Verunreinigungen
≤20% diethylether
Dichte
0.87 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
InChIKey
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Reducing agent; Selective reduction of certain oximes to hydroxylamines; Preparation of chiral boranes as Lewis acid mediators
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G.A. Molander et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 2759-2759 (1992)
F.A.J. Kerdesky et al.
Synthetic Communications, 21, 2203-2203 (1991)
E.R. Parmee et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 9365-9365 (1991)
H.C. Brown et al.
Tetrahedron, 35, 567-567 (1979)