Merck
15142
Supelco
Bisphenol F-bis-(2,3-dihydroxypropyl)-ether
analytical standard, mixture of 3 isomers ortho-ortho, ortho-para, para-para
Synonym(e):
Bis-[4-(2,3-dihydroxypropyloxy)-phenyl]-methan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Assay
≥95.0% (total assay of the 3 isomers, HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
OCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CO)cc2)cc1
InChI
1S/C19H24O6/c20-10-16(22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(23)11-21/h1-8,16-17,20-23H,9-13H2
InChIKey
VGJRHUPDMVWBFM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
Standard für die Bestimmung toxischer Monomere aus Polymeren der Innenbeschichtung von Dosen
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chromatographia, 34, 67-67 (1992)
J.S. Gandara et al.
Journal of Chromatographic Science, 30, 11-11 (1992)
P.P. Losada et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 345, 527-527 (1993)