Fortfahren mit
MXHAWG124
Milliflex® Trichter
100mL, 0.45μm white gridded for bioburden and water analysis with the Milliflex® system
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Pore size:
0.45 μm pore size
Material:
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene , styrene-acrylonitrile (SAN) , white filter
Capacity:
100 mL
Filter diam.:
51 mm
Manufacturer/tradename:
Milliflex®
Quality Segment
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene , styrene-acrylonitrile (SAN) , white filter
sterility
sterile; ethylene oxide treated
manufacturer/tradename
Milliflex®
parameter
100 mL sample volume
capacity
100 mL
filter diam.
51 mm
funnel capacity
100 mL
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Der Milliflex®-Trichter ist eine gebrauchsfertige, sterilisierte Filtereinheit, die einen 100-ml-Trichter und einen Membranfilter in einem einzigen Produkt kombiniert und somit eine Komplettlösung für Keimzahlbelastungstests darstellt. Der Trichter besteht aus Polypropylen und Styrol-Acrylnitril (SAN); die Membran besteht aus weißem Zellulosemischester (MCE) (51 mm Durchmesser) mit Netzaufdruck und einer Porengröße von 0,45 μm. Da bei dem versiegelten, integrierten Membranfilter keine Manipulation und Handhabung der Membran mehr erforderlich ist, wird eine Hauptkontaminationsquelle minimiert, wodurch die Keimzahlbestimmung zuverlässiger wird. Die versiegelte Membran verhindert das Bypass-Phänomen, das bei anderen Filtersystemen häufig auftritt. Die Milliflex®-Filtrationseinheit verfügt über eine fast doppelt so große Oberfläche wie Standardmembranen, was die Filtration beschleunigt. Der Trichter lässt sich leicht und ohne Werkzeug von der Membran lösen. Die konvexe Form der Membran nach der Filtration beweist die Integrität der Membran und verhindert, dass Luftblasen eingeschlossen werden, wenn die Membran auf Kulturmedien aufliegt.
Application
Milliflex® 100-ml-Trichter mit CME-Membran wird für Keimzahlbelastungstests, bei der Wasserüberwachung und für allgemeine mikrobiologische Analysen von Bier und Flaschenwasser verwendet. Er wird häufig in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie im Brauwesen verwendet.
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)