Wichtige Dokumente
150495
Isopentylnitrit
96%
Synonym(e):
Isoamylnitrit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
colorless to green-yellow
colorless to yellow
Brechungsindex
n20/D 1.386 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
<-80 °C
Löslichkeit
water: soluble 0.38 g/L at 25 °C
Dichte
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)CCON=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als Radikalinitiator zum Funktionalisieren von mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhrchen
- als Reagens bei der Herstellung von 4-Carboxy-phenyl-diazoniumsalz-tetrafluorborat
- bei der Synthese von Peroxinitrit (ONOO-)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
nanotubes with aniline derivatives