Merck
12102
Sigma-Aldrich
Chloramin T Trihydrat
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 98-103%
Synonym(e):
N-Chlor-p-toluolsulfonamid Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SO2NClNa · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.69
Beilstein:
3924168
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay:
98-103%
Qualitätsniveau
Assay
98-103%
Qualität
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verunreinigungen
ortho compounds, complies
≤2% insoluble in ethanol
pH-Wert
8-10 (20 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
167-170 °C (lit.)
Eignung
complies for appearance of solution
SMILES String
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChIKey
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
377.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
192 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)