Fortfahren mit
23270
Chloramin T Trihydrat
≥98.0% (RT), purum p.a., for the detection of halogens and bromate
Synonym(e):
N-Chlor-p-toluolsulfonamid Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,20
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,40
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4SO2NClNa · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.69
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-854-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3924168
Assay:
≥98.0% (RT)
€ 36,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chloramin T Trihydrat, purum p.a., for the detection of halogens and bromate, ≥98.0% (RT)
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥98.0% (RT)
quality
for the detection of halogens and bromate
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
167-170 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChI key
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enhancement of Photocatalytic and Antimicrobial Potential: Research into nanocomposites loaded with Chloramine T trihydrate has shown enhanced photocatalytic and antimicrobial properties, suggesting applications in material sciences and environmental engineering (Elkodous et al., 2020).
Other Notes
Review; Oxidationsmittel für die Herstellung von 131I-markiertem Material mit einer hochspezifischen Radioaktivität[1]; Reagens für die selektive Oxidation von Methionin[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
312248.18705857319
assay
≥98.0% (RT)
assay
98.0-103.0%
assay
-
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
167-170 °C (lit.)
mp
167-170 °C (lit.)
mp
-
mp
167-170 °C (dec.) (lit.)
quality
for the detection of halogens and bromate
quality
-
quality
-
quality
-
grade
purum p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloramin T Trihydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
377.6 °F - closed cup
flash_point_c
192 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)