Merck
11353
Supelco
1,8-Anthracendimethanamin
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
1,8-Bis-(aminomethyl)-anthracen
About This Item
CAS-Nummer:
Beilstein:
9061081
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
SMILES String
NCC1=C2C(C=C(C=CC=C3CN)C3=C2)=CC=C1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)