Fortfahren mit
10416
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure Ammoniumsalz
technical, ≥90% (NT)
Synonym(e):
1,8-ANS NH4, ANSA, Ammonium-8-anilino-1-naphthalinsulfonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 730,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H13NO3S · NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.37
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-265-6
Beilstein/REAXYS Number:
3581235
MDL number:
Assay:
≥90% (NT)
Form:
powder
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (NT)
form
powder
color
, Green to Dark Green and Grey to Dark Grey and Green-Grey
solubility
NaOH: 1 N, H2O: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
SMILES string
N.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3
InChI key
IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
Application
ANS bildet mit Cyclodextrin einen Einschlusskomplex. Mit solchen Modellsystemen kann die biologische Erkennung nachgeahmt und durch Messung von Änderungen der Fluoreszenz des freien ANS gegenüber komplexiertem ANS untersucht werden. Wenn ANS in das hydrophobe Innere von Cyclodextrin eintritt, nimmt seine Fluoreszenz zu . Dies wird in der Reagensphase eines natriumselektiven faseroptischen Sensors genutzt. Die Reagensphase enthält außerdem einen Kupfer(II)-Polyelektrolyten, der in Abwesenheit von Natrium an ANSA bindet und die Fluoreszenz auslöscht. Ist Natrium vorhanden, bildet ANSA einen kationischen Komplex. Dadurch entstehen Ionenpaare, die Fluoreszenz verursachen . ANS wird häufig in Diblock-Polymere eingebaut und kann bei Änderungen der lokalen Umgebung (d. h. Temperatur, pH-Wert etc.) freigesetzt werden . ANS wird häufig als Fluoreszenzsonde verwendet, um die molekulare Anordnung von Tensiden und amphiphilen Polymeren zu untersuchen, da eine Blauverschiebung des Emissionsmaximums anzeigt, dass sich der Fluorophor in einem weniger polaren Medium befindet . ANS dient auch als Fluoreszenzsonde für die Proteinforschung; dabei werden Methoden wie statische und dynamische Fluoreszenzmessungen eingesetzt .
Fluoreszenzsonde für die Proteinforschung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10417A102877262
assay
≥90% (NT)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.0% (sum of isomers)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
NaOH: 1 N, methanol: soluble, H2O: soluble
solubility
H2O: 0.1 g/5mL, clear to very slightly hazy (hot), NaOH: 1 N, H2O: soluble, acetone: soluble, methanol: soluble
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
fluorescence
-
fluorescence
-
color
, Green to Dark Green and Grey to Dark Grey and Green-Grey
color
faint gray to gray
color
black, gray to dark green
color
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)