Wichtige Dokumente
06782
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol -hydrochlorid
≥98.0% (TLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Cl.N[C@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m0./s1
InChIKey
ZFSXKSSWYSZPGQ-FHAQVOQBSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)