Merck
06486
Sigma-Aldrich
Boc-(S)-α-allyl-Pro-OH
≥98.0%
Synonym(e):
(S)-2-Allyl-1-Boc-2-pyrrolidincarbonsäure, Boc-α-allyl-D-prolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
120-122 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@]1(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C13H21NO4/c1-5-7-13(10(15)16)8-6-9-14(13)11(17)18-12(2,3)4/h5H,1,6-9H2,2-4H3,(H,15,16)/t13-/m1/s1
InChIKey
ZTMLHNDSVVOEEH-CYBMUJFWSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.