Fortfahren mit
96310
Z-Hyp-OH
≥99.0% (T)
Synonym(e):
N-Cbz-hydroxy-L-prolin, Z-L-4-hydroxyprolin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
€ 102,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.26
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-831-2
Beilstein/REAXYS Number:
90295
MDL number:
€ 102,00
Listenpreis€ 136,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder
optical activity
[α]20/D −54±1°, c = 2% in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
104-107 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO5/c15-10-6-11(12(16)17)14(7-10)13(18)19-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11,15H,6-8H2,(H,16,17)/t10-,11+/m1/s1
InChI key
WWVCWLBEARZMAH-MNOVXSKESA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
96270C8601441562
description
≥99.0% (T)
description
≥99.0% (TLC)
description
99%
description
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
99%
assay
≥98%
optical activity
[α]20/D −54±1°, c = 2% in ethanol
optical activity
[α]20/D −70±2°, c = 2% in ethanol
optical activity
[α]20/D −42°, c = 2 in ethanol
optical activity
[α]20/D −119°, c = 4 in H2O
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
104-107 °C
mp
155-158 °C
mp
76-78 °C (lit.)
mp
132-133 °C (dec.) (lit.)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)