Fortfahren mit
05686
DMACA Indol-Scheiben
suitable for microbiology
Synonym(e):
Indol-Nachweis-Scheiben
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 discs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 24,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
€ 24,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioChemika
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
DMACA Indol Disks werden für den "Indol-Test" verwendet, in welchem geprüft wird, ob ein Organismus die Fähigkeit besitzt Tryptophan in Indol und α-Aminopropionisäure zu spalten. Die Anwesenheit von Indol kann durch die Zugabe von DMACA detektiert werden, welche zur Bildung eines blauvioletten Komplexes führt. Mithilfe dieser Methode ist es möglich Escherichia coli und Klebsiella zu unterscheiden.
Packaging
Packung mit 50 Scheiben
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
558764994089614
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Enterobacter spp., Klebsiella spp., bacteria
suitability
Escherichia coli, bacteria
suitability
Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Serratia spp., bacteria
product line
BioChemika
product line
BioChemika
product line
BioChemika
product line
BioChemika
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05686-50DISCS-F04061838642516