Merck
05563
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-3-imino-propionsäure-ethylester -hydrochlorid
technical, ≥85%
Synonym(e):
Malonmonoimidsäure-diethylester -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO3·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.64
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥85%
Funktionelle Gruppe
amine
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCOC(=N)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H13NO3.ClH/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H
InChIKey
HYMXUYQKXCHWDC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)