Fortfahren mit
03677
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
BioUltra, ≥99.0% (T)
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Synonym(e):
Dinatriumethylendiamintetraacetat Dihydrat, EDTA Dinatriumsalz, EDTA-Na2, Edathamil, Edetat Dinatriumsalz Dihydrat, Sequestrene Na2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 346,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 608,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.24
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
205-358-3
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.145, λ: 280 nm Amax: 0.025
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Application
Chelatbildner mit divalenten Kationen. Blockiert Enzyme wie Metallproteasen, die für ihre Aktivität divalente Kationen benötigen.
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dehydrate can be used to study molecular biology, biochemicals, solutions and reagents, biological buffers, DNA and RNA purification, inorganic salts, essential chemicals and chelators. Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dehydrate has been used in a study to advance monitoring of illegal thyreostatic drugs in livestock. Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dehydrate has also been used in a study for the determination of 232Th in seawater by ICP-MS after preconcentration and separation using a chelating resin.
Other Notes
Running-buffer component for non-denaturing or urea-containing denaturing polyacrylamide gels in nucleic acid electrophoresis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E1644E51344010-OP
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
assay
≥99.0% (T)
assay
98.5-101.5%
assay
99.0-101.0% (titration)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
impurities
DNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.05% NH3, ≤0.1% Insoluble matter
impurities
≤0.005% Insolubles, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid (NTA)
impurities
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review