Wichtige Dokumente
02941
Ethylamin
anhydrous, ≥99.0%
Synonym(e):
Aminoethan, Monoethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.56 (15 °C, vs air)
Dampfdruck
874 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Selbstzündungstemp.
721 °F
Qualität
anhydrous
Expl.-Gr.
14 %
3.5-14 %
Verunreinigungen
≤0.5% (CH3)2NH
≤0.5% NH3
bp
16.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-81 °C (lit.)
Dichte
0.680 g/mL at 20 °C (lit.)
0.689 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
InChIKey
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Sonstige Hinweise
Empfohlenes Ventil
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-34.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-37 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)