Fortfahren mit
426466
Methylamin -Lösung
40 wt. % in H₂O, solution
Synonym(e):
Monomethylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
31.06
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741851
Bp:
48 °C
Vapor pressure:
280 mmHg ( 20 °C), 659 mmHg ( 40 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Methylamin -Lösung, 40 wt. % in H2O
vapor density
1.07 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
280 mmHg ( 20 °C), 659 mmHg ( 40 °C)
autoignition temp.
806 °F
concentration
40 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.37
bp
48 °C
density
0.897 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
InChI key
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Application
Methylamine solution may be used as a LC-MS/MS mobile phase in the perchlorate analysis of milk and yogurt samples.
It may be used in the synthesis of the following:
  • 9-fluorenylmethyl N-methylcarbamate and tert-butyl N-methylcarbamate
  • 7-methylamino-2-(2-quinolyl)tropone
  • 2,5-meso-pyrrolidines
  • 2-(4-chlorophenyl)-N-methylacetamide
  • 1,3-benzoxazine derivatives from eugenol
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
534102395056ARK2209
Methylamin 33% w/w in Ethanol Denatured with Toluene(1%)
SAFC
ARK2209
Methylamin
description
40 wt. % in H2O
description
33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene))
description
2.0 M in THF
description
33% w/w in Ethanol Denatured with Toluene(1%)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
density
0.897 g/mL at 25 °C
density
0.756 g/mL at 25 °C
density
0.861 g/mL at 25 °C
density
0.70 g/mL at 20 °C (lit.)
vapor pressure
659 mmHg ( 40 °C), 280 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
7.24 psi ( 20 °C), 23.87 psi ( 55 °C)
vapor pressure
27 psi ( 20 °C)
bp
48 °C
bp
-
bp
-
bp
-6.3 °C (lit.)
autoignition temp.
806 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
806 °F
vapor density
1.07 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
1.08 (20 °C, vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylamin -Lösung
Signalwort
Danger
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-10 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
74-89-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)