Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 97,60 |
800 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 353,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
vapor pressure
17.14 psi ( 55 °C), 4.82 psi ( 20 °C)
form
liquid
concentration
2.0 M in THF
density
0.81 g/mL at 20 °C, 0.856 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
InChI key
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- In amination reactions.
- To synthesize N-ethyl-4-hydroxybutanamide by reacting with γ-butyrolactone.
- To prepare an anthracene-based tripodal chemosensor for the selective detection of Zn(II) ions.
Ethylamine solution can also be used as a reaction medium in the synthesis of large-scale flower-like CuS microspheres using Cu(S2CNEt2)2 as a precursor.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 2.0 M in THF | description 66.0-72.0% in H2O | description 33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene)) |
| concentration 2.0 M in THF | concentration 66.0-72.0% in H2O | concentration 33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene)) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form - |
| vapor pressure 4.82 psi ( 20 °C), 17.14 psi ( 55 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
| density 0.81 g/mL at 20 °C, 0.856 g/mL at 25 °C | density 0.81 g/mL at 20 °C | density 0.756 g/mL at 25 °C |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylamin -Lösung
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-23.8 °F - closed cup
flash_point_c
-31 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9 + 75-04-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?