Wichtige Dokumente
00020590
1,8-Cineol
primary reference standard
Synonym(e):
Eucalyptol, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan, 1,8-Cineol, 1,8-Epoxy-p-menthan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
certificate is enclosed in each package
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1-2 °C (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
InChIKey
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Anwendung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)