Wichtige Dokumente
27395
1,4-Cineol
technical, mixture of isomers, ≥85% (GC)
Synonym(e):
1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptan
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥85% (GC)
Form
liquid
Zusammensetzung
1,4-cineol, ~75%
1,8-cineol, ~15%
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.447
bp
65 °C/16 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−46 °C (lit.)
Dichte
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CC(C)C12CCC(C)(CC1)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10-6-4-9(3,11-10)5-7-10/h8H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+
InChIKey
RFFOTVCVTJUTAD-AOOOYVTPSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?