Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-431-5
Beilstein/REAXYS Number:
105109
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
refractive index
n
bp
176-177 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
density
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
InChI key
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eucalyptol
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?