Wichtige Dokumente
30-5480
TWEEN® 80
SAJ first grade
Synonym(e):
POE (20) Sorbitanmonooleat, Polyethylenglycolsorbitanmonooleat, Polyoxyethylen-Sorbitan-Monooleat, Polysorbat 80
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
Dichte
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cell analysis
SMILES String
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChIKey
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
563.0 °F
Flammpunkt (°C)
295 °C