Wichtige Dokumente
30-3460
p-Toluidin
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
4-Aminotoluol, 4-Methylanilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Assay
≥99.0%
Form
crystalline
Selbstzündungstemp.
899 °F
Expl.-Gr.
6.6 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH-Wert
7.8 (7 g/L)
bp
200 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
41-46 °C (lit.)
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
InChIKey
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?