Wichtige Dokumente
30-2501
Zinn(II)-chlorid Dihydrat
suitable for determination of toxic metals, ≥96.0%
Synonym(e):
Stannochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥96.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: tin
Verfügbarkeit
available only in Japan
bp
652 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-38 °C (dec.) (lit.)
Eignung
suitable for determination of toxic metals
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Cardio-vascular system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?