Wichtige Dokumente
28-5031
Stearinsäure
SAJ first grade, ≥90.0%, powder
Synonym(e):
1-Heptadecancarbonsäure, C18: 0, Cetylessigsäure, NSC 25956, NSC 261168, Octadecansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdruck
1 mmHg ( 173.7 °C)
Assay
≥90.0%
Form
powder
Verfügbarkeit
available only in Japan
bp
361 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
67-72 °C (lit.)
Dichte
0.845 g/cm3
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChIKey
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?