Merck
28-2590
Sigma-Aldrich
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
JIS special grade, ≥92.0%
Synonym(e):
Cupral, Diethyldithiocarbaminsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NCSSNa · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.31
Beilstein:
3920507
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
JIS special grade
Dampfdichte
5.9 (vs air)
Assay
≥92.0%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
95-98.5 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Radikalfänger, der gemeinsam mit Fe2+ eingesetzt wird, um NO in Hirn, Niere, Leber und anderem Gewebe nachzuweisen.
Radikalfänger, der gemeinsam mit Fe2+ eingesetzt wird, um NO in Hirn, Niere, Leber und anderem Gewebe nachzuweisen. Die gleichzeitige direkte Messung von NO* und pO2 wurde beschrieben. Als Kupferchelatbildner wurde es eingesetzt, um Kupfer in biologischen Materialien durch ESR zu quantifizieren sowie als Inhibitor von Superoxiddismutase, Ascorbatoxidase und anderen Enzymen.
Biochem./physiol. Wirkung
Inhibiert die Induktion von Makrophagen-NO-Synthase.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J Llorente et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 342(2), 552-560 (2012-05-18)
It has previously been shown that nitric oxide (NO) synthase is involved in the development of opioid tolerance. The aim of the present work was to study the effect of NO on μ-opioid receptor (MOR) desensitization. Furthermore, we explored the
Xueqin Guo et al.
Talanta, 94, 70-76 (2012-05-23)
A new method of solidified floating organic drop microextraction (SFODME) combined with electrothermal vaporization (ETV)-inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) was developed for the determination of trace heavy metals in environmental water samples with sodium diethyldithiocarbamate (DDTC) as both chelating
Kuno Lehmann et al.
Annals of surgery, 256(5), 730-737 (2012-10-26)
The aim of hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) is to eradicate microscopic residual tumor after radical surgical tumor excision in patients with peritoneal carcinomatosis. The common use of antineoplastic agents such as mitomycin C, doxorubicin, or oxaliplatin with hyperthermia fails to
Chujie Zeng et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 94, 48-52 (2012-04-17)
A new method based on enhancement effect of room temperature ionic liquids for cloud point extraction trace amounts of nickel combined with UV-vis spectrophotometric determination was developed. Room temperature ionic liquids (RTILs) and diethyldithiocarbamate (DDTC) were used enhancement reagent and
Mohammad Nasir Uddin et al.
Chemosphere, 90(2), 366-373 (2012-08-28)
A spectrophotometric procedure for the simultaneous determination of zinc(II) and copper(II) in a mixture using diethyldithiocarbamate (DDTC) as ligand has been described. Complexes formed with DDTC was extracted with CHCl(3)/CCl(4) and the absorbance was measured at 435 nm which is