標記の通りK2Sだと思い購入しましたが、他硫化物が実情です。
カスタマーサービス連絡すると、純度の表記がないので嘘ではない、とのことでした。
注意喚起の意味も込めて、ここにレビューを残しておきます。
24-5630
Potassium sulfide
CP
Synonym(e):
Dipotassium monosulfide, Dipotassium sulfide, Potassium monosulfide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
CP
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagertemp.
15-25°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)