523437
Bariumsulfid
99.9%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: barium
Dichte
4.25 g/mL at 15 °C (lit.)
SMILES String
S=[Ba]
InChI
1S/Ba.S
InChIKey
OTMNKCRTGBGNPN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable