Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Na2S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.04 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
215-211-5
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
scales
Quality Segment
reaction suitability
core: sodium, reagent type: catalyst
concentration
≥60%
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.S
InChI key
CXPWOVUZRAFMDA-UHFFFAOYSA-N
General description
Kann bis zu 40 % Wasser enthalten.
Application
Nukleophil und Reduktionsmittel, das aus H2S gewonnen wird; Reagens für die Synthese von Thiolen, Thioestern und acyclischen Sulfiden, Di- und Polysulfiden; reduziert aromatische Nitroverbindungen zu Aminen; reduziert Sulfoxide zu Sulfiden.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?