24-4730
Kalilauge
0.1 M
Synonym(e):
Kaliumhydroxid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
0.1 M
1/10 N
SMILES String
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter