Merck
19-0180
Sigma-Aldrich
Magnesiumcarbonat
CP
Synonym(e):
Magnesiumhydroxidcarbonat
About This Item
Lineare Formel:
MgCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
CP
Form
powder
Verfügbarkeit
available only in Japan
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChIKey
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)