Wichtige Dokumente
13-1800
Hydrogen chloride solution
3% in ethanol
Synonym(e):
Salzsäure in Ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Salzsäure – Ethanol -Lösung, 3% in ethanol
Qualität
reagent
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
3% in ethanol
Dichte
0.84 g/cm3
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?