Merck
11-0720
Formaldehyd -Lösung
JIS special grade, 36.0-38.0%, contains methanol as stabilizer
Synonym(e):
Formalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
30.03
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41115710
Beilstein/REAXYS Number:
1209228
MDL number:
eCl@ss:
39021101
Grade:
JIS special grade
Bp:
97 °C ((37% solution) (lit.))
Vapor pressure:
52 mmHg ( 37 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
autoignition temp.
572 °F
contains
methanol as stabilizer
availability
available only in Japan
concentration
36.0-38.0%
dilution
(for analytical testing)
bp
97 °C ((37% solution) (lit.))
mp
-15 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
sample preparation
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyd -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
181.4 °F
flash_point_c
83 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)