Fortfahren mit
09-1680
2-Ethoxyethanol
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Ethylenglycolmonoethylether, Ethylglycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5OCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.12
EC Number:
203-804-1
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1098271
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
3.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
460 °F
expl. lim.
14 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethoxyethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-80-5
CAS No.
110-80-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)