01-1350
Acrylnitril
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
Vinylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
1.83 (vs air)
Dampfdruck
86 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98.0%
Selbstzündungstemp.
897 °F
Expl.-Gr.
17 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−83 °C (lit.)
SMILES String
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
InChIKey
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
23.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter