Merck
11276905001
Roche
Interferon-γ, Maus (mIFN-γ)
recombinant (E. coli)
Synonym(e):
mIFN
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
solution
Spezifische Aktivität
>5*10^6 U/mg
Verpackung
pkg of 100,000 U (20 μg, 1 ml)
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
IFNγ (Interferon-γ) wird von natürlichen Killer-T-Zellen, Makrophagen, Th1-CD4-T-Zellen und aktivierten CD8-T-Zellen produziert und die Produktion steigt mit zunehmendem Alter.
Rekombinantes Interferon-γ der Maus (mIFN-γ) wird in E. coli produziert und durch gängige chromatographische Verfahren aufgereinigt.
Primärstruktur: Eine Polypeptidkette (131 Aminosäuren), identisch mit dem natürlichen IFN- der Maus (133 Aminosäuren), der jedoch die letzten zwei Aminosäuren am Carboxyterminus fehlen, und das nicht glykosyliert ist. Glykosylierung ist nicht essenziell für die biologische Aktivität.
(mIFN- γ , NIH, reference standard, Gg 02–901-533, at least the same specific activity (EC 50 ) compared to the indicated standard is guaranteed.
Spezifität
Speziesspezifizität: Maus
Anwendung
Interferon-γ, Maus (mIFN-γ) wird für die Zellkultur eingesetzt.
Rekombinantes Maus-Interferon-γ ist ein wertvolles Mittel zur Untersuchung der Wirkungen von IFN-γ (Interferon-γ) in Mausmodellsystemen.
Biochem./physiol. Wirkung
Interferon-γ (IFNγ) ist an der zellvermittelten Immunität beteiligt und weist keine proinflammatorischen Wirkungen auf Immunozyten und Zielgewebe auf. Seine Funktionen variieren und sind gewebespezifisch. IFNγ induziert die T-Zellen-vermittelte Immunreaktion, indem die Expression von MHC-I auf Zielzellen gesteigert wird, und wirkt über den IFNγ-Rezeptor, der sowohl auf Immun- als auch Nicht-Immunzellen exprimiert wird. IFNγ steht mit der Entstehung von Colitis und Sjögren-Syndrom in Verbindung.
Qualität
  • Reinheit: >95 %(SDS-PAGE)
  • Endotoxinspiegel: <0,1 EU/μg (LAL-Test), <10 EU/ml (LAL-Test)
Sequenz
Die primäre Struktur des rekombinanten Maus-Interferon-γ (mIFN-γ) ist identisch zu der von natürlichem Maus-IFN-γ (eine Polypeptidkette, 131 Aminosäuren), jedoch fehlen rekombinantem mIFN-γ die letzten zwei Aminosäuren am C-Terminus und es ist nicht glykosyliert. Glykosylierung ist nicht essenziell für die biologische Aktivität.
Kettenlänge 131 AA
Einheitendefinition
EC50 Definition: Die Menge an mIFN-γ, die zum Erzeugen einer äquivalenten antiviralen Wirkung zu der, die von 1 Einheit des NIH-IFN-γ-Referenzstandards (Gg 02-901-533) (L-Zellen-EMC-Virus/zytopathische Wirkung) (1 Einheit entspricht 0,2 ng/ml) exprimiert wird, erforderlich ist.
EC50 Definition: Eine Einheit ist als die Menge an mIFN-γ definiert, die zum Erzeugen einer äquivalenten antiviralen Wirkung zu der erforderlich ist, die von 1 Einheit des NIH-IFN-γ-Referenzstandards (Gg 02-901-533) exprimiert wird.. (L-Zellen-EMC-Virus/zytopathische Wirkung) (1 Einheit entspricht ≤0,2 ng/ml).
Physikalische Form
Lösung, durch eine Membran mit 0,2 μm Porengröße filtriert, 100.000 U/ml (20 μg/ml) in PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung) und BSA (Rinderserumalbumin), 1 mg/ml [Reinheit von BSA: 98 %, Endotoxin (LAL): < 1 EU/mg BSA].
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Verdünnen Sie die konzentrierte mIFN-γ-Lösung (100.000 U/ml) mit PBS oder Kulturmedium, das BSA, 1 mg/ml (0,1 %) oder Serum, 1 bis 10 %, enthält.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Lagern Sie die Lösung in Aliquoten bei -15 bis -25 °C.
Wiederholtes Einfrieren und Auftauen sind zu vermeiden.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
(1 EU entspricht 0,1 ng)
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Interferon-gamma deficiency protects against aging-related goblet cell loss.
Volpe E A, et al.
Oncotarget, 7(40), 64605-64605 (2016)
The Rac-specific exchange factors Dock1 and Dock5 are dispensable for the establishment of the glomerular filtration barrier in vivo.
Laurin M, et al.
Small Gtpases, 4(4), 221-230 (2013)
Interferon-? derived from cytotoxic lymphocytes directly enhances their motility and cytotoxicity.
Bhat P, et al.
Cell Death & Disease, 8(6), e2836-e2836 (2017)
The mTORC2/Akt/NF?B pathway-mediated activation of TRPC6 participates in adriamycin-induced podocyte apoptosis.
Zhang H T, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 40(5), 1079-1093 (2016)
Natividad R Fuentes et al.
Journal of lipid research, 62, 100026-100026 (2021-01-31)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) signaling drives the formation of many types of cancer, including colon cancer. Docosahexaenoic acid (DHA, 22∶6Δ4,7,10,13,16,19), a chemoprotective long-chain n-3 polyunsaturated fatty acid suppresses EGFR signaling. However, the mechanism underlying this phenotype remains unclear. Therefore