Merck
10663573001
Roche
BM-Condimed
suitable for cell culture, solution, pkg of 100 mL
Synonym(e):
Wachstumsfaktor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
Sterilität
0.2 μm filtered
Form
solution
Verpackung
pkg of 100 mL
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Löslichkeit
water: miscible
Allgemeine Beschreibung
BM-Condimed wird aus dem Überstand von mit Con A stimulierten mononukleären Zellen aus peripherem Humanblut hergestellt. Es enthält eine komplexe Mischung aus Wachstumsfaktoren und Lymphokinen.
Anwendung
BM-Condimed wird als Zusatz (10 %, v/v) zum normalen Basalmedium (z. B., F 10, M 199, RPMI 1640, DMEM) mit 10 bis 20 % FCS für die Kultivierung von Amnion- und Chorionzottenzellen verwendet. Darüber hinaus verbessert BM-Condimed nachweislich die Kulturbedingungen für Knochenmarkzellen und Leukozyten aus peripherem Blut.
Physikalische Form
Physiologische Lösung, filtriert durch eine Membran mit 0,2 μm Porengröße, gepuffert mit Natriumbicarbonat.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 1 bis 100μg/ml
1 bis 100μg/ml
Arbeitslösung: Hinweis: Pro 90 ml normales Basalmedium F 10, M 199 Hanks, RPMI 1640, MEM Dulbecco, MEM Earle, Alpha MEM (mit 10 bis 20 % fötalem Rinderserum) 10ml BM-Condimed hinzufügen. Nicht als Basalmedium oder Serumersatz verwenden. Der Mischung kann 1 Prozent L-Glutamin zugegeben werden.
Biologische Aktivität: Jede Charge wird hinsichtlich ihrer Fähigkeit, das Koloniewachstum der primären Amnionzellen zu stimulieren, untersucht.
Quelle: BM-Condimed wird aus dem Überstand von mit Con A stimulierten mononukleären Zellen aus peripherem Humanblut hergestellt. Es enthält eine komplexe Mischung aus Wachstumsfaktoren und Lymphokinen.
Hinweis: Keine Antibiotika hinzufügen, da diese bereits in BM-Condimed enthalten sind und eine weitere Zugabe das Zellwachstum beeinträchtigt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 bis 8 °C aufbewahren (Dunkel lagern!)
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
WGK
nwg
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vascular E-selectin Expression Detected in Formalin-fixed, Paraffin-embedded Sections With an E-selectin Monoclonal Antibody Correlates With Ulcerative Colitis Activity
Murahashi, et al.
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 70 (2022)