Merck
10105031001
Roche
β-Galactosidase
from E. coli overproducer
Synonym(e):
ββ-Galactosidase
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Form
suspension
Mol-Gew.
540 kDa
Verpackung
pkg of 1,500 U
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
5.00 mg/mL
Methode(n)
activity assay: suitable
Optimaler pH-Wert
7
Eignung
suitable for UV spectrophotometry and general use
Anwendung(en)
life science and biopharma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
β-Galactosidase oder β-D-Galactosid-Galactohydrolas ist im Wesentlichen ein Tetramer, das aus vier identischen Polypeptidketten besteht, die jeweils 1023 Aminosäuren bilden. Sie ist sehr spezifisch für D-Galactose und erfordert, dass K+ bzw. Na+ und Mg2+ voll aktiv sind. β-Galactosidase-Enzym mit einer O-glycosidischen Bindung katalysiert Reaktionen mit β-d-Galactopyranosiden.[1]
Bei 37 °C mit 2-Nitrophenyl-β-D-Galactosid als Substrat, ca. 30 U/mg bei 25 °C mit Lactose als Substrat; standardisiert mit BSA.
Spezifität
Spaltet terminale Galactosereste, die eine β1,4-Verknüpfung mit einem Monosaccharid, Oligosaccharid oder Glykopeptid aufweisen.
Anwendung
β-Galactosidase wird beim Enzym-Immunoassay (ELISA) verwendet.[2] Verwenden Sie β-Galactosidase zur Erzeugung einer Kalibrierungskurve in enzymatischen Assays.
Qualität
Verunreinigungen: <jeweils 0,01 % GIDH, GPT, LDH, MDH und Oxalacetat-Decarboxylase
Physikalische Form
Suspension in 3,2 M Ammoniumsulfatlösung, pH-Wert ca. 6, kristallin
Angaben zur Herstellung
Das Ammoniumsulfat-Präparat ist bei Lagerung bei 2–8 °C bis zum auf dem Etikett aufgedruckten Verfallsdatum stabil. Bei den meisten Anwendungen, wie z. B. der Quantifizierung von Laktose, kann es direkt verwendet werden.
Bei Abwesenheit von Ammoniumsulfat sollten β-Galactosidase-Lösungen mit Mg2+ (89 mM) und einem Thiol-Reagenz (1 mM β-Mercaptoethanol, 1 mM Dithiothreitol) stabilisiert werden [Beutler, 1984]. Das Thiol verlangsamt die Bildung von Enzymdimeren, die aus intramolekularen Disulfidbrücken resultieren.
Aktivator: K (50 mM) ist für die Aktivierung (Laktosehydrolyse) erforderlich.
Na (50 mM) ist ebenfalls ein Aktivator, insbesondere für die Hydrolyse von 2-Nitrophenyl-β-D-galactopyranosid.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Intradermal Electroporation of Naked Replicon RNA Elicits Strong Immune Responses
Johansson D X, et al.
PLoS ONE, 7(1), e29732-e29732 (2012)
Grayson Hatfield et al.
Frontiers in immunology, 13, 972168-972168 (2022-10-29)
Monoclonal antibodies (mAbs) comprise an essential type of biologic therapeutics and are used to treat diseases because of their anti-cancer and anti-inflammatory properties, and their ability to protect against respiratory infections. Its production involves post-translational glycosylation, a biosynthetic process that
Parnian Lak et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(7), 4109-4116 (2021-03-25)
Small molecule colloidal aggregates adsorb and partially denature proteins, inhibiting them artifactually. Oddly, this inhibition is typically time-dependent. Two mechanisms might explain this: low concentrations of the colloid and enzyme might mean low encounter rates, or colloid-based protein denaturation might
Yi-Min She et al.
The Journal of biological chemistry, 298(9), 102313-102313 (2022-08-04)
Mannosidases are a diverse group of glycoside hydrolases that play crucial roles in mannose trimming of oligomannose glycans, glycoconjugates, and glycoproteins involved in numerous cellular processes, such as glycan biosynthesis and metabolism, structure regulation, cellular recognition, and cell-pathogen interactions. Exomannosidases
Douglas H Juers et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 21(12), 1792-1807 (2012-09-27)
This review provides an overview of the structure, function, and catalytic mechanism of lacZ β-galactosidase. The protein played a central role in Jacob and Monod's development of the operon model for the regulation of gene expression. Determination of the crystal