Fortfahren mit
345788
β-Galactosidase, E. coli
Synonym(e):
β-Galactosidase, E. coli
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 240,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Specific activity:
≥600 units/mg protein
Biological source:
Escherichia coli
€ 240,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
description
RTECS - LW5840000
form
lyophilized solid
specific activity
≥600 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 2%
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Native E. coli β;-Galactosidase. Induzierbares Enzym, das nicht in eukaryotischen Zellen vorkommt und als Reporter-Gen verwendet wird. Wird zur Beurteilung der Effizienz einer Transfektion verwendet. Kommt zudem bei ELISA und immunzytochemischen Techniken zum Einsatz. Histochemische Substrate umfassen X-Gal (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-203782&;#124;[/islink]">;203782<;/A>;).
Packaging
Ja
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge Enzym, die bei 37°;C 1,0 µ;mol P-Nitrophenyl-β;-Galactosid pro Minute hydrolysiert.
Zeleny, R., et al. 1997. Anal. Biochem.246, 96.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G3153G5635345804
biological source
Escherichia coli
biological source
-
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥600 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
≥30 units/mL, ≥75 units/mg protein
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
do not freeze
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c