Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 258,00 |
25 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 563,00 |
50 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.020,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-864-1
MDL number:
Specific activity:
≥0.15 units/mg protein
Biological source:
bovine liver
€ 258,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine liver
Quality Segment
type
Grade III
form
lyophilized powder
specific activity
≥0.15 units/mg protein
composition
Protein, ≥40%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
β-galactosidase was used in the production of a stabilized, single reagent for alcohol analysis.
Biochem/physiol Actions
β-galactosidase cleaves lactose into its monosaccharide components, glucose and galactose. It also catalyses the transglycosylation of glucose into allolactose, the inducer of β-galactosidase, in a feedback loop.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of o-nitrophenyl β-D-galactoside to o-nitrophenol and D-galactose per min at pH 7.3 at 37 °C.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine liver | biological source - | biological source bovine | biological source - |
| specific activity ≥0.15 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein | specific activity 1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | specific activity ≥500 units/mg protein (biuret) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension | form aqueous glycerol suspension |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?