Merck
03353583910
Roche
DIG-Oligonukleotid-Tailing-Kit, 2. Generation
greener alternative
sufficient for 25 reactions (100 pmol oligonucleotide per assay; 1 ug of a 30-mer oligonucleotide)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105500
NACRES:
NA.55
Verwendung
sufficient for 25 reactions (100 pmol oligonucleotide per assay; 1 ug of a 30-mer oligonucleotide)
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Roche
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Das DIG-Oligonukleotid-Tailing-Kit der 2. Generation verwendet das Enzym terminale Transferase. Es katalysiert die Addition von Digoxigenin-(DIG-)11-Desoxyuridin-Triphosphat (dUTP) und Desoxyadenosin-Triphosphat (dATP) an das 3′-OH-Ende von Oligonukleotiden.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde als sicherere Chemikalie entwickelt.  Das DIG-System wurde als empfindliche und kosteneffektive Alternative zur Nutzung von Radioaktivität für die Markierung und Detektion von Nukleinsäuren entwickelt. Die Vielseitigkeit des DIG-Systems ist in zahlreichen Publikationen belegt. Die radioaktive Markierung stellt daher nicht mehr die einzige Option für die Markierung von DNA zur Hybridisierung dar.
Anwendung
Das DIG-Oligonukleotid-Tailing-Kit der 2. Generation wird verwendet zur Markierung von Oligonukleotid-Sonden bei:
  • Northern-Blot-Assays
  • In-situ-Hybridisierung (ISH)
  • Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH)
Zusätzlich zu den üblichen Hybridisierungsmethoden sind DIG-markierte Oligonukleotide besonders nützlich für das Screening von Expressionsbibliotheken auf sequenzspezifische DNA-bindende Proteine, z. B. Transkriptionsfaktoren.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Tailing von Oligonukleotiden am 3′-Ende mit DIG-11-dUTP und rekombinanter terminaler Transferase. Den Oligonukleotiden werden DIG-dUTP und dATP mit einer durchschnittlichen Schwanzlänge von 50 Nukleotiden (Schwanzlängenbereich: 10–100) angehängt.
  • Sehr empfindliche Hybridisierungssonden aufgrund des Einbaus mehrerer DIG-Nukleotide
  • Schnelle Hybridisierungskinetik aufgrund der geringen Größe der Oligonukleotide
  • Einzelsträngige Sonden, keine Renaturierung während der Hybridisierung
  • Die Sequenz kann je nach Experiment gestaltet werden
  • Besonders geeignet für die In-situ-Hybridisierung; aufgrund ihrer geringen Größe diffundieren die Oligonukleotide leicht in fixierte Gewebe und Zellen
Verpackung
1 Kit mit 11 Komponenten
Prinzip
DIG-dUTP und dATP werden in einer Konzentration kombiniert, die den höchsten DIG-Einbau in den Schwanz und einen optimalen Abstand zwischen DIG und dATP ergibt, um die höchste Empfindlichkeit bei Hybridisierungsexperimenten zu erreichen. DIG-dUTP und dATP werden als separate Lösungen angeboten, um eine größere Flexibilität in Bezug auf die Schwanzlänge, den Haptenabstand und die Verwendung von unmarkierten Nukleotiden zu ermöglichen.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: Oligonukleotide
In einer Standardmarkierungsreaktion können bis zu 100 pmol Oligonukleotid (1 μg eines 30-mer-Oligonukleotids) eingesetzt werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -15 bis -25 °C (ungeöffnetes Kit) aufbewahren
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Reaction Buffer 5x concentrated
  • CoCl<SUB>2</SUB> Solution 25 mM
  • DIG-dUTP Solution 1 mM
  • dATP Solution 10 mM
  • Recombinant Terminal Transferase 400 U/μl
  • Control Oligonucleotide, unlabeled 20 pmol/μl
  • Oligonucleotide, DIG-dUTP/dATP tailed 2.5 pmol/μl
  • Control DNA 0.25 mg/ml
  • Glycogen Solution 20 mg/ml
  • DNA Dilution Buffer, 50 μg/ml fish sperm DNA
  • Poly(A) Solution 10 mg/ml
Alle anzeigen (11)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A small regulatory RNA contributes to the preferential colonization of Escherichia coli O157: H7 in the large intestine in response to a low DNA concentration
<BIG>Han R, et al.</BIG>
Frontiers in Microbiology, 8, 274-274 (2017)
L1CAM in the early enteric and urogenital system
<BIG>Pechriggl E, et al.</BIG>
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 65, 21-32 (2017)
Xian Wu Cheng et al.
The American journal of pathology, 173(2), 358-369 (2008-06-28)
The elastolytic activity of cathepsins in the myocardium is implicated in hypertensive heart failure (HF). Given that reactive oxygen species are also implicated in protease activation associated with cardiac remodeling, we examined the role of the reactive oxygen species-induced cathepsin
Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus mRNA accumulation in nuclear foci is influenced by viral DNA replication and viral noncoding polyadenylated nuclear RNA
<BIG>Vallery TK, et al.</BIG>
Journal of Virology, 92, e00220-e00218 (2018)
Geeta Palsule et al.
Nucleic acids research, 47(16), 8746-8754 (2019-07-10)
RNase P RNA (RPR), the catalytic subunit of the essential RNase P ribonucleoprotein, removes the 5' leader from precursor tRNAs. The ancestral eukaryotic RPR is a Pol III transcript generated with mature termini. In the branch of the arthropod lineage
Artikel
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Markierungsmethoden mit Digoxigenin (DIG) und Kits für DNA- und RNA-DIG-Sonden, DNA-Markierung durch Random Primer, Nick-Translationsmarkierung, 5‘- und 3‘-Endmarkierung von Oligonukleotiden.