Wichtige Dokumente
VSWP29325
Millipore
MF-Millipore-Membran
pore size 0.025 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.025 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
Microdialysis of DNA and proteins
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Parameter
0.15 L/min-cm2 air flow rate
0.15 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Filterdurchm.
293 mm
Dicke
105 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
1.5%
Brechungsindex
n/D 1.5
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.025 μm pore size
72 % porosity
Blasenpunkt
≥21.1 bar, air with water at 23 °C
Allgemeine Beschreibung
Filter Code: VSWP
Anwendung
Mikrodialyse von DNA und Proteinen
Sonstige Hinweise
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)