Merck
Z104256
PP-Filtertuch
W 40 in. (102 cm), weight 9 oz
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Materialien
polypropylene membrane
roll
Beschreibung
permeability factor (PF) activity 25 cfm
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 5 m
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
L × B
5 m × 40 in. (102 cm)
Breite
40 in. (102 cm)
Gewicht
9 oz
Allgemeine Beschreibung
Für allgemeine Vakuumfiltrationen. Beständig gegen fast alle organischen Lösemittel. Gewebe 102cm breit, beidseitig glasiert.