Wichtige Dokumente
TP-10L-BK
Millipore
Anti-D (Klon MS-201), Blutgruppenbestimmungsreagens
BIOSCOT Anti-D from the clone MS-201, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Synonym(e):
Anti-D (clone MS-201), Blood Grouping Reagent
About This Item
UNSPSC-Code:
41116102
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
MS-201, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pkg of 10 L
Konzentration
40-60 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
7.0-7.4
Isotyp
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Geeignet für Patienten- und Neugeborenentests - weist keine DVI-Erythrozyten nach
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid
Durch einen 0,22-μm-Endfilter filtriert
Haltbarkeit: 36 Monate ab dem Filtrationsdatum
Produktformulierung gemäß Anhang IV der EU IVD-Verordnung zur Unterstützung der CE-Anmeldung geprüft.
Nur zur In-vitro-Verwendung.
Anwendung
Bulk
Zur Verwendung mit Röhrchen-, Objektträger-, Mikrotiterplatten-, Gel- und Säulentechniken
Rechtliche Hinweise
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable