Merck
BMSBSWBCT
Benchmark Dry Bath Blocks
to hold, blood collection tubes, 12 x 13 mm and 8 x 16mm
Synonym(e):
dry bath block, block heater block, drilled block
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NC.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
to hold blood collection tubes, 12 x 13 mm and 8 x 16mm
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific BSWBCT
Allgemeine Beschreibung
Blocks for Benchmark dry bath models available to hold all popular tube sizes.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)