Merck
SLVVR33RS
Millipore
Millex® PVDF-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.1 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonym(e):
0,1-μm-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Durapore® PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Millex-VV-Spritzenvorsatzfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
modified acrylic housing
Qualitätsniveau
Beschreibung
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
Verpackung
pk of 50
Hersteller/Markenname
Millex® SLVVR33RS
Parameter
≥25 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Höhe
27 mm
Durchmesser
33 mm
Volumen
100 mL
Farbe
yellow
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.1 μm
Aufnahme
aqueous solution(s)
tissue culture medium
Blasenpunkt
≥73 psi, water
Fitting
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Allgemeine Beschreibung
Sterile Millex® Spritzenvorsatzfilter eignen sich ideal zur Sterilisation von organischen Lösungsmitteln, wässrigen Lösungen oder Luft/Gas. Viele Probenvorbereitungsmethoden spezifizieren Millex Filter aufgrund ihrer unvergleichlichen, konstanten Qualität. Millex Filter zeichnen sich nicht nur durch ein minimales Totvolumen und schnellere Fließraten aus, sondern sie sind auch gegen höhere Betriebsdrücke beständig und mit zahlreichen Probenmaterialien und Lösungsmitteln chemisch kompatibel, wodurch extrahierbare Verunreinigungen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Millex Filter werden in einer kontrollierten, automatisierten Umgebung unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards hergestellt. Sterilen Geräten liegt ein Qualitätszertifikat bei. Ausgewählte Geräte sind für medizinische Anwendungen gekennzeichnet.
Anwendung
Steriler Spritzenvorsatzfilter von 33 mm Durchmesser mit hydrophiler PVDF-Membran mit 0,1 μm Porengröße. In Packungen zu je 50 Stück
Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen LösungenUltrageringe Proteinbindung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eigenschaften & Vorteile:
  • Je nach Membran-, Gehäuse- und Validierungsart auf zahlreiche Anwendungen zugeschnitten
  • Spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Messumformern vor Blut und Feuchtigkeit und zum Schutz der Vakuumleitung
  • Geringbindende Membranen mit geringen Anteilen extrahierbarer Substanzen für minimalen Probenverlust
  • Schnellere Fließraten und höhere Betriebsdrücke für einen höheren Leistungsbedarf Anwendungen
Sterilisation von wässrigen Lösungen, organischen Lösungsmitteln und Gasen, Filtration wertvoller Proteine oder niedermolekularer Bestandteile
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Sterilfiltration
  • Verwendungszweck: Sterilisation von kleinen Mengen wässriger Lösungen
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen in der Gebrauchsanweisung des Millex® Spritzenvorsatzfilters
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Dieses Produkt ist ein direkter Ersatz für SLVV033RS und SLVVM33RS in Ländern mit Einschränkungen.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany