TN-10L-BK
Anti-B (Klon LB-2), Blutgruppenbestimmungsreagens
BIOSCOT™ Anti-B from the clone LB-2, Murine IgM, Blood Grouping Reagent
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
LB-2, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pack of 10 L
Hersteller/Markenname
BIOSCOT™
Konzentration
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
7.1-7.3
Isotyp
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Farbstoff: Chinolingelb, C.I. 47005
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid
Durch einen 0,22-μm-Endfilter filtriert
Haltbarkeit: 36 Monate ab dem Filtrationsdatum
Produktformulierung gemäß Anhang IV der EU IVD-Verordnung zur Unterstützung der CE-Anmeldung geprüft.
Nur zur In-vitro-Verwendung
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid
Durch einen 0,22-μm-Endfilter filtriert
Haltbarkeit: 36 Monate ab dem Filtrationsdatum
Produktformulierung gemäß Anhang IV der EU IVD-Verordnung zur Unterstützung der CE-Anmeldung geprüft.
Nur zur In-vitro-Verwendung
Anwendung
Bulk.
Zur Verwendung mit Röhrchen-, Objektträger-, Mikrotiterplattentechniken.
Rechtliche Hinweise
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2