Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
SYMBFHA01
Millipore
Steritest® Symbio FLEX Griffe
Optional accessory, for use with Steritest® Symbio pump
Synonym(e):
Pumpentragehilfe
About This Item
UNSPSC-Code:
23151818
NACRES:
NB.79
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
316L stainless steel
Agentur
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Hersteller/Markenname
Steritest®
Aufnahme
pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio pump
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Steritest® Symbio FLEX Griffe sind ein optionales Zubehör für die FLEX Version der Steritest® Symbio Pumpe. Sie können zu Ihrer Steritest® Symbio FLEX Pumpe hinzugefügt werden, wenn sie an Füßen einer vertikalen Laminar-Flow-Werkbank oder eines Isolators ohne Aussparung verwendet wird.
Anwendung
Steritest® Symbio FLEX Griffe werden zum leichteren Transport der Pumpe verwendet.
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany