Merck
SMEP0470W
Millipore
MCE-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, w/ 6 mm hydrophobic edge
Synonym(e):
MF-Millipore Membranfilter, hydrophober Rand, 5 µm Porengröße
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Rand B
6 mm , hydrophobic edge
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
135 μm
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
5.0 μm pore size
84 % porosity
Blasenpunkt
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: SMEP
Membranen mit hydrophobem Rand sind Standard-Filter des Typs MF, deren Ränder auf 3 oder 6 mm Breite hydrophob gemacht wurden. Bei der Sterilitätsprüfung von Antibiotika und bakteriostatischen Arzneimitteln mit der Membranfiltermethode verhindert der 6 mm breite, nicht benetzende Rand das Eindringen von Arzneimitteln unter den Dichtungsrand des Halters.
Anwendungen:
– Mikrobiologische und Sterilitätsprüfung von Antibiotika und bakteriostatischen Arzneimitteln
– Abfüllvorgänge in der Maschine
– Erhältlich in sterilen oder autoklavierfertigen Verpackungen
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
47 mm Durchmesser, Cellulosemischester(MCE)-Membran, mit hydrophem 6-mm-Rand, weiß, 100 Scheiben
Verpackung
Blaue Packung mit 4 x 25 Filtern
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)