Fortfahren mit
SMWP04700
MF-Millipore-Membranfilter, Porengröße 5 µm
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
5.0 μm pore size, 84 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
agency
in accordance with ASTM® D5755
description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
32 L/min-cm2 air flow rate, 580 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
135 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n/D 1.495
matrix
MF-Millipore
pore size
5.0 μm pore size, 84 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
  • MF-Millipore® Membranfilter sind gemischte Celluloseester aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat.
  • Ideal zur Verwendung in der biologischen und Umweltüberwachung sowie verschiedenen Analyse-/Forschungsanwendungen.
  • Die Filter sind mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklav-Sterilisationsmethoden kompatibel.
  • In verschiedenen Formaten und Porengrößen erhältlich, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Wir möchten Ihnen umweltverträglichere Alternativprodukte für nachhaltigere Forschungslösungen anbieten. Die inneren & äußeren Boxen mit den Membranscheiben bestehen aus biozirkulärem Material, das auf der Grundlage des ISCC-Massenbilanzierungsverfahrens verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie hier .
Application
  • QK von Flüssigkeitsbehältern
  • Flüssigkeitsüberwachung
  • Partikelsammlung
  • Partikelanalyse
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAWP04700VCWP02500AAWP04700
description
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
description
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
parameter
32 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 580 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
0.4 L/min-cm2 air flow rate, 1.5 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
pore size
5.0 μm pore size, 84 % porosity
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
pore size
0.1 μm pore size, 74 % porosity
pore size
0.8 μm pore size, 82 % porosity
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
manufacturer/tradename
MF-Millipore
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Danger
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)